Homopiperazin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,4-Diazepane, 1,4-Diazacycloheptane, Perhydro-1,4-diazepine
A15751.14 A15751.22
A15751.14EA 103 CHF
A15751.14 A15751.22
Homopiperazin ≥98%
Homopiperazin
Purity: 98% CAS No.: 505-66-8 Molecular Formula: C5H12N2 Formula Weight: 100.17 Flash Point: 64°(147°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 168-170° Beilstein Reference: 102711 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00006933
Formel: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 168…170 °C
Melting Pt: 38…44 °C
Dichte: 0.95
Flash-Pt: 64 °C (147 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006933
CAS-Nummer: 505-66-8
EINECS: 208-016-1
ADR: 8,III