1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: TriethylendiaminDABCO
ROTH0718.1EA 32.4 CHF
ROTH0718.1
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
Formel: C₆H₁₂N₂
MW: 112,17 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 155…158 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006689
CAS-Nummer: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09801