Diphenylcyclopropenon, (max. 5% H₂O) 99% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, 2,3-Diphenylcycloprop-2-en-1-one, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-on, 1,2-Diphenylcyclopropen-3-one
B21954.03 B21954.06 B21954.14
B21954.03EA 104 CHF
B21954.03 B21954.06 B21954.14
Diphenylcyclopropenon, (max. 5% H₂O) 99% (Trockengewicht)
Diphenylcyclopropenone
Purity: 99% CAS No.: 886-38-4 Molecular Formula: C15H10O Formula Weight: 206.24 Melting Point: 119-121° Beilstein Reference: 608049 Merck Reference: 14,3308 MDL No.: MFCD00001311
Formel: C₁₅H₁₀O
MW: 206,24 g/mol
Siedepunkt: 407 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 119…121 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001311
CAS-Nummer: 886-38-4
EINECS: 212-948-4
Merck Index: 14,3308