1-Acetylcyclohexen 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Acetyl-1-cyclohexene, Cyclohex-1-enylmethylketone, 1-(Cyclohex-1-en-1-yl)ethanone
102500050 102500250
ACRO102500050EA 41.3 CHF
ACRO102500050 ACRO102500250
1-Acetylcyclohexen 97%
1-Acetylcyclohexen
Formel: C₈H₁₂O
MW: 124.18 g/mol
Siedepunkt: 202
Melting Pt: 73 °C
Dichte: 0.96 g/cm³
Flash-Pt: 65 °C
MDL Number: MFCD00001547
CAS-Nummer: 932-66-1
EINECS: 213-256-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %