1,2-Epoxycyclohexan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 98+%
CAS No.: 286-20-4
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4520
Melting Point: -40°
Boiling Point: 129-130°
Solubility: Insoluble in water
Beilstein Reference: 383568
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00005162
Formel:
C₆H₁₀O Siedepunkt: 129…130 °C Melting Pt: –40 °C Dichte: 0,972 Flash-Pt: 24 °C (75 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005162 CAS-Nummer: 286-20-4 EINECS: 206-007-7 UN: 2920 ADR: 8,II |