4-Iodbiphenyl ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-Iodo-1,1'-biphenyl
H27453.14 H27453.06 H27453.03
H27453.14EA 816 CHF
H27453.14 H27453.06 H27453.03
4-Iodbiphenyl ≥97%
4-Iodbiphenyl
Purity: 97% CAS No.: 1591-31-7 Molecular Formula: C12H9I Formula Weight: 280.11 Melting Point: 110-114° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00019028
Formel: C₁₂H₉I
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 110…114 °C
Dichte: 1.584 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019028
CAS-Nummer: 1591-31-7
EINECS: 216-469-1
ADR: 9,III