Clofenotan
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: 1,1,1-Trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethanDichlordiphenyltrichlorethan4,4'-DDTDDT1-Chlor-4-(1-(4-chlorphenyl)-2,2,2-trichlorethyl)benzolp,p'-DDTDicophan2,2,2,p,p'-Pentachlorethylidenbisbenzol
EHERC12082000EA 124 CHF
EHERC12082000
Clofenotan
Clofenotan
Formel: C₁₄H₉Cl₅
MW: 354,49 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼89 °C
Dichte: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 50-29-3
EINECS: 200-024-3
UN: 2761
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02898