ω-Brom-4-phenylacetophenon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromo-4'-phenylacetophenone, Bromomethyl p-phenylphenyl ketone, α-Bromo-4-phenylacetophenone, Biphenyl-4-yl bromomethyl ketone, 4-Phenylphenacyl bromide
146350250 146350050
ACRO146350250EA 103 CHF
ACRO146350250 ACRO146350050
ω-Brom-4-phenylacetophenon 98%
ω-Brom-4-phenylacetophenon
Formel: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275,14 g/mol
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 123…127 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000202
CAS-Nummer: 135-73-9
EINECS: 205-217-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -3.0° to -5.0° (20 °C, 589 nm) (c=2 in methanol)