Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
0271.1 0271.2 0271.3
ROTH0271.1EA 48.6 CHF
ROTH0271.1 ROTH0271.2 ROTH0271.3
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat
Formel: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
MW: 281.69 g/mol
Melting Pt: 167…170 °C
Dichte: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 192 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149066
CAS-Nummer: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02085