Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyms: Chloramin T Natriumsalz TrihydratN-Chlor-p-toluolsulfonamid Natriumsalz TrihydratTosylchloramidnatrium Trihydrat
1255.0250EA 66.2 CHF
1255.0250
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat
Formel: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
MW: 281,69 g/mol
Melting Pt: 167…170 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 192 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149066
CAS-Nummer: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (as Chlorine) min. 24.5 %
Insoluble in Ethanol max. 2.0 %