α,α-Dimethoxytoluol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Benzaldehyde dimethyl acetal
209791000 209792500 209790010 209790025
ACRO209791000EA 42.6 CHF
ACRO209791000 ACRO209792500 ACRO209790010 ACRO209790025
α,α-Dimethoxytoluol 98%
α,α-Dimethoxytoluol
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Siedepunkt: 87…89 °C (18 mmHg)
Dichte: 1.01 g/cm³
Flash-Pt: 69 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008491
CAS-Nummer: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %