4-Iodcumol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Iodoisopropylbenzene, 1-Iodo-4-isopropylbenzene, 2-(4-Iodophenyl) propane
B25476.06
B25476.14
B25476.06EA
112
CHF
B25476.06
B25476.14
4-Iodcumol ≥97%
4-Iodcumol
Purity: 97%
CAS No.: 17356-09-1
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.09
Refractive Index: 1.5780
Boiling Point: 236-238°
MDL No.: MFCD00013711
Formel:
C₉H₁₁I MW: 246.09 g/mol Siedepunkt: 236…238 °C Dichte: 1.525 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013711 CAS-Nummer: 17356-09-1 EINECS: 241-384-1 |