4-Nitro-o-toluylsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H31332.03 H31332.06
H31332.03EA 104 CHF
H31332.03 H31332.06
4-Nitro-o-toluylsäure ≥97%
4-Nitro-o-toluylsäure
Purity: 97% CAS No.: 1975-51-5 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Odour: Odourless Melting Point: 152-155° MDL No.: MFCD00210697
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Melting Pt: 152…155 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210697
CAS-Nummer: 1975-51-5
EINECS: 217-828-5