Phenol, Kristalle
Lieferant: EUROCLONE
Gefahr
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
EMR021100 EMR021250 EMR021500
EURLEMR021100EA 0 CHF
EURLEMR021100 EURLEMR021250 EURLEMR021500
Phenol, Kristalle
Phenol
Formel: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Siedepunkt: 181.7
Melting Pt: 40.8
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 81 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07390