4-Fluor-2,6-dinitrophenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A17309.03
A17309.06
A17309.03EA
59.5
CHF
A17309.03
A17309.06
4-Fluor-2,6-dinitrophenol ≥98%
4-Fluor-2,6-dinitrophenol
Purity: 98%
CAS No.: 364-32-9
Molecular Formula: C6H3FN2O5
Formula Weight: 202.10
Melting Point: 50-56°
MDL No.: MFCD00179333
Formel:
C₆H₃FN₂O₅ MW: 202,1 g/mol Melting Pt: 50…56 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00179333 CAS-Nummer: 364-32-9 |