4-Fluor-2-iodanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
B25499.14
B25499.06
B25499.14EA
336
CHF
B25499.14
B25499.06
4-Fluor-2-iodanilin ≥98%
4-Fluor-2-iodanilin
Purity: 98%
CAS No.: 61272-76-2
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042584
Formel:
C₆H₅FIN MW: 237,02 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042584 CAS-Nummer: 61272-76-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |