5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
Lieferant: Cayman Chemical
Achtung
400050-250 400050-100
CAYM400050-250EA 59.4 CHF
CAYM400050-250 CAYM400050-100
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
Formel: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Melting Pt: 240…244 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007140
CAS-Nummer: 69-78-3
EINECS: 200-714-4