5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB) ≥98,0%
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
422592JEA 345 CHF
422592J 422593K
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB) ≥98,0%
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
Formel: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Melting Pt: 240…244 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007140
CAS-Nummer: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.0 %
Appearance Yellow crystalline powder