Dimethyl-5-hydroxyisophthalat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
356440100 356440250
ACRO356440100EA 47.1 CHF
ACRO356440100 ACRO356440250
Dimethyl-5-hydroxyisophthalat 99%
Dimethyl-5-hydroxyisophthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₅
Melting Pt: 162…165 °C
MDL Number: MFCD00134367
CAS-Nummer: 13036-02-7
EINECS: 235-899-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 165 °C
GC ≥98.5 %