Dimethylisophthalat

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH

Synonyms: Isophthalsäuredimethylester

EHERC14447300EA 77.5 CHF
EHERC14447300
Dimethylisophthalat
Dimethylisophthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 61…63 °C
Dichte: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008433
CAS-Nummer: 1459-93-4
EINECS: 215-951-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR