Dimethylisophthalat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
Isophthalsäuredimethylester
B23779.22EA
42
CHF
B23779.22
B23779.36
B23779.0E
Dimethylisophthalat ≥98%
Dimethylisophthalat
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ MW: 194,19 g/mol Siedepunkt: 282 °C Melting Pt: 67…70 °C Dichte: 1,194 Flash-Pt: 138 °C (280 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008433 CAS-Nummer: 1459-93-4 EINECS: 215-951-9 |