Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat ≥98% (durch HPLC) für Histologie und Pathologie, für Diagnostik, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyms: 3,4,5-TrihydroxybenzoesäurepropylesterPropylgallatProgalline PGallussäurepropylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
02370-100GEA 116 CHF
02370-100G
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat ≥98% (durch HPLC) für Histologie und Pathologie, für Diagnostik, Sigma-Aldrich®
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Siedepunkt: 449 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 145…148 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002196
CAS-Nummer: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (colour) White to faint brown
Appearance (form) Powder
Conforms to structure ≥98%