Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung

Synonyms: 3,4,5-TrihydroxybenzoesäurepropylesterPropylgallatProgalline PGallussäurepropylester

EHERC13998300EA 48.6 CHF
EHERC13998300
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Siedepunkt: 449 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 145…148 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002196
CAS-Nummer: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR