Industriehandschuhe, HyFlex® 11-937
Lieferant: Ansell
11-937/6 11-937/8 11-937/11 11-937/10 11-937/9 11-937/7
ANSE11-937/6EA 251 CHF
ANSE11-937/6 ANSE11-937/8 ANSE11-937/11 ANSE11-937/10 ANSE11-937/9 ANSE11-937/7
Industriehandschuhe, HyFlex® 11-937
Handschuhe
Der leichteste schnittfeste und ölabweisende Handschuh bietet verbesserten Arbeitskomfort und Sicherheit, mit strategisch verstärkten „stark beanspruchten“ Bereichen für eine längere Nutzungsdauer.
  • Die RIPEL™-Technologie verhindert, dass Flüssigkeiten und Öl mit der Haut in Berührung kommen, und hält so die Hände trocken und sicher
  • Technologie zur Verstärkung der Daumenbeuge für bis zu 12-mal längere Haltbarkeit der von Natur aus schwachen Daumenbeuge*
  • ANSELL GRIP™-Technologie bietet überlegene Griffleistung für sicherere Handhabung nasser oder öliger Teile
  • FORTIX™-Technologie sorgt für längere Handschuhlebensdauer und hohe Abriebfestigkeit
  • ZONZ™-Komfortpassform-Technologie bietet Fingerfertigkeit und Komfort
Das 18-Gauge-Futter mit Dyneema® Diamond-Technologie bietet hohe Fingerfertigkeit und Komfort. Die Beschichtung aus Nitrilschaum und die integrierte Verstärkung der Daumenbeuge (TCR) bieten langanhaltenden Schutz und eine 12-mal längere Lebensdauer als unverstärkte Handschuhe, basierend auf Feldtests. Beschichtung zu ¾ aus Nitrilschaum bietet Flüssigkeitsabweisung. Ein silikonfreies Design gewährleistet umfassenden Produktschutz.
Empfohlene Anwendungen: Inspektion, Auswahl, Überprüfung von Teilen; Montage und Inspektion von Komponenten; Befestigungskomponenten; Fahrgestellmontage, Karosserieverkleidung; Einstellen von Teilen; Lieferung von Teilen an die Produktionslinie; Reparatur und Wartung von Geräten; Motorgetriebe und -reparatur; Öl-, Flüssigkeits- und Filterwechsel; Inspektion (Entnahme, Überprüfung und Markierung); Beschicken der Presse und Entnehmen von Ersatzteilen daraus; Einstellen von Platten, Teilen und Komponenten; Presswerksbetrieb.
*im Vergleich zu unverstärkten TCR-Handschuhen von Mitbewerbern.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X42B); Kat. II
Oeko-Tex; REACH-konform.
Verpackung: 12 Paar pro Beutel.