Industriehandschuhe, HyFlex® 11-931
Lieferant: Ansell
11-931/10 11-931/6 11-931/8 11-931/11 11-931/7 11-931/9
ANSE11-931/10EA 248 CHF
ANSE11-931/10 ANSE11-931/6 ANSE11-931/8 ANSE11-931/11 ANSE11-931/7 ANSE11-931/9
Industriehandschuhe, HyFlex® 11-931
Handschuhe
Der leichteste, schnittfeste und ölabweisende Handschuh bietet verbesserten Arbeitskomfort und Sicherheit, mit strategisch verstärkten „stark beanspruchten“ Bereichen für eine längere Nutzungsdauer.
  • Die RIPEL™-Technologie verhindert, dass Flüssigkeiten und Öl mit der Haut in Berührung kommen, und hält so die Hände trocken und sicher
  • Technologie zur Verstärkung der Daumenbeuge für bis zu 12-mal längere Haltbarkeit der von Natur aus schwachen Daumenbeuge*
  • ANSELL GRIP™-Technologie bietet überlegene Griffleistung für sicherere Handhabung nasser oder öliger Teile
  • FORTIX™-Technologie sorgt für längere Handschuhlebensdauer und hohe Abriebfestigkeit
  • ZONZ™-Komfortpassform-Technologie bietet Fingerfertigkeit und Komfort
Das 18-Gauge-Futter mit Dyneema® Diamond-Technologie bietet hohe Fingerfertigkeit und Komfort. Die Beschichtung aus Nitrilschaum und die integrierte Verstärkung der Daumenbeuge (TCR) bieten langanhaltenden Schutz und eine 12x längere Lebensdauer als unverstärkte Handschuhe, basierend auf Feldtests. Die getränkte Handflächenbeschichtung weist Flüssigkeiten ab. Ein silikonfreies Design gewährleistet umfassenden Produktschutz.
Empfohlene Anwendungen: Inspektion, Auswahl, Überprüfung von Teilen; Montage und Inspektion von Komponenten; Befestigungskomponenten; Fahrgestellmontage, Karosserieverkleidung; Einstellen von Teilen; Lieferung von Teilen an die Produktionslinie; Reparatur und Wartung von Geräten; Motorgetriebe und -reparatur; Öl-, Flüssigkeits- und Filterwechsel; Inspektion (Entnahme, Überprüfung und Markierung); Beschicken der Presse und Entnehmen von Ersatzteilen daraus; Einstellen von Platten, Teilen und Komponenten; Presswerksbetrieb.
*im Vergleich zu unverstärkten TCR-Handschuhen von Mitbewerbern.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X42B); Kat. II
Oeko-Tex; REACH-konform.
Verpackung: 12 Paar pro Beutel