MOPS-Na, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Natrium-4-morpholin-1-ylpropylsulfonat3-(N-Morpholino)propansulfonsäure NatriumsalzMOPS Natriumsalz
475899-100EA 293 CHF
475899-100
MOPS-Na, Millipore®
MOPS-Na
Formel: C₇H₁₄NNaO₄S
MW: 231,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064350
CAS-Nummer: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3