γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Lieferant: EUROCLONE
Synonyms:
3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
EMR176100
EMR176500
EURLEMR176100EA
0
CHF
EURLEMR176100
EURLEMR176500
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Formel:
C₇H₁₅NO₄S MW: 209,27 g/mol Melting Pt: > 250 °C Flash-Pt: 110 °C (closed cup) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006183 CAS-Nummer: 1132-61-2 EINECS: 214-478-5 Merck Index: 13,06288 |