γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: 3-(N-Morpholino)propansulfonsäure
475922-100EA 261 CHF
475922-100
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS), Millipore®
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Formel: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209,27 g/mol
Melting Pt: > 250 °C
Flash-Pt: 110 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006183
CAS-Nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288