β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure
PROOMM0334.03EA 1250 CHF
PROOMM0334.03
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES)
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure)
Formel: C₆H₁₃NO₄S
MW: 195,24 g/mol
Melting Pt: 316 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006181
CAS-Nummer: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929