β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES)
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyms: 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure
A0689.0500EA 496 CHF
A0689.0500 A0689.0250 A0689.1000
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES)
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure)
Formel: C₆H₁₃NO₄S
MW: 195,24 g/mol
Melting Pt: 316 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006181
CAS-Nummer: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929