MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsaure), wasserfrei ≥99%, hochrein geeignet für Pufferlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure
E183-250GEA 479 CHF
E183-250G E183-500G E183-100G
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsaure), wasserfrei ≥99%, hochrein geeignet für Pufferlösungen
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure)
Formel: C₆H₁₃NO₄S
MW: 195,24 g/mol
Melting Pt: 316 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006181
CAS-Nummer: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@290nm (20%, Wasser) (w/w) < 0,05
Schwermetalle ≤ 10 ppm
pKa (20°C) 5,9 - 6,3
Reinheit ≥ 99%
Löslichkeit (10%, Wasser) Entspricht
Wasser (KF) ≤ 1%