Ethylcinnamat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: 3-PhenylacrylsäureethylesterZimtsäureethylesterCinnamsäureethylester3-Phenylpropensäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00238.0250EA 128 CHF
8.00238.9999 8.00238.0250
Ethylcinnamat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethylcinnamat
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,21 g/mol
Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 7 °C
Dichte: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009189
CAS-Nummer: 103-36-6
EINECS: 203-104-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 6 - 7 °C
Molar Mass 176.21 g/mol
Boiling Point 271 °C (1013 hPa)
Flash Point 135 °C
Refractive Index 1.5585 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Ethyl trans-3-phenylpropenoate, Cinnamic acid ethyl ester
Hill Formula C11H12O2
Chemical Formula C6H5CH=CHCOOC2H5