Methyloleat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Ölsäuremethylestercis-9-Octadecensäuremethylester
H31358.22EA 830 CHF
H31358.22 H31358.14
Methyloleat 96%
Methyloleat
Formel: C₁₉H₃₆O₂
MW: 296,49 g/mol
Siedepunkt: 168…170 °C (2 mmHg)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0,876
Flash-Pt: 163 °C (325 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009578
CAS-Nummer: 112-62-9
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 14,6828