γ-Linolensäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms: cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatrienoic acid, γ-Linolenic acid, (6Z,9Z,12Z)-Octadeca-6,9,12-trienoic acid, 6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoic acid
90220-100 90220-250 90220-50 90220-1
CAYM90220-100EA 76.2 CHF
CAYM90220-100 CAYM90220-250 CAYM90220-50 CAYM90220-1
γ-Linolensäure
γ-Linolensäure
Formel: C₁₈H₃₀O₂
MDL Number: MFCD00065718
CAS-Nummer: 506-26-3