α-Linolensäuremethylester 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl linolenate, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid methyl ester, Methyl Linolenate, Linolenic acid methyl ester, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid methyl ester, Methyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl α-linolenate
368100010 368100050
ACRO368100010EA 197 CHF
ACRO368100010 ACRO368100050
α-Linolensäuremethylester 99%
α-Linolensäuremethylester
Formel: C₁₉H₃₂O₂
Siedepunkt: 182 °C (3 mmHg)
Melting Pt: –57 °C
Dichte: 0.895 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00135851
CAS-Nummer: 301-00-8
EINECS: 206-102-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %