Toluol-α-sulfonylfluorid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: α-ToluolsulfonsäurefluoridPMSFα-ToluolsulfonylfluoridPhenylmethansulfonylfluoridPhenylmethylsulfonylfluoridPhenylmethansulfonsäurefluorid
PIER36978EA 193 CHF
PIER36978
Toluol-α-sulfonylfluorid
Toluol-α-sulfonylfluorid
Formel: C₇H₇FO₂S
MW: 174,2 g/mol
Siedepunkt: 80…85 °C (0,3 mmHg)
Melting Pt: 91…92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007424
CAS-Nummer: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III