Toluol-α-sulfonylfluorid
Lieferant: G Bioscienes
Synonyms: α-ToluolsulfonsäurefluoridPMSFα-ToluolsulfonylfluoridPhenylmethansulfonylfluoridPhenylmethylsulfonylfluoridPhenylmethansulfonsäurefluorid
786-055EA 210 CHF
786-055
Toluol-α-sulfonylfluorid
Toluol-α-sulfonylfluorid
Inhibitor of cysteine proteases & mammalian acetylcholinesterase
Formel: C₇H₇FO₂S
MW: 174,2 g/mol
Siedepunkt: 80…85 °C (0,3 mmHg)
Melting Pt: 91…92 °C
MDL Number: MFCD00007424
CAS-Nummer: 329-98-6
ADR: 8,III