Toluol-α-sulfonylfluorid ≥99,0%, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: α-ToluolsulfonsäurefluoridPMSFα-ToluolsulfonylfluoridPhenylmethansulfonylfluoridPhenylmethylsulfonylfluoridPhenylmethansulfonsäurefluorid
M145-25GEA 246 CHF
M145-25G
Toluol-α-sulfonylfluorid ≥99,0%, Proteomik-Qualität
Toluol-α-sulfonylfluorid
Ein irreversibler Inhibitor von Serinprotease von Trypsin,Chymotrypsin, Kallikrein, Subtilisin und Thrombin. Blockiert ebenso den Cysteinprotease Papain.
Formel: C₇H₇FO₂S
MW: 174,2 g/mol
Siedepunkt: 80…85 °C (0,3 Torr)
Melting Pt: 91…92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007424
CAS-Nummer: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identification entspricht
Schmelzpunkt 91 - 95 °C
Reinheit 99.0 %
Löslichkeit (5 %, EtOH) entspricht
TLC ONE SPOT