Toluol-α-sulfonylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Benzylsulphonyl chloride, α-Toluenesulphonyl chloride, Phenylmethylsulphonyl chloride, Phenylmethanesulphonyl chloride
170490050 170490250
ACRO170490050EA 44.3 CHF
ACRO170490050 ACRO170490250
Toluol-α-sulfonylchlorid 98%
Toluene-α-sulphonyl chloride
Formel: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 90…94 °C
MDL Number: MFCD00007455
CAS-Nummer: 1939-99-7
EINECS: 217-717-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)