Dibenzylmalonat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
Malonic acid dibenzyl ester, 1,3-Propanedioic acid dibenzyl ester
A10844.09
A10844.18
A10844.30
A10844.09EA
101
CHF
A10844.09
A10844.18
A10844.30
Dibenzylmalonat 95%
Dibenzylmalonat
Purity: 95%
CAS No.: 15014-25-2
Molecular Formula: C17H16O4
Formula Weight: 284.31
Flash Point:
Formel:
C₁₇H₁₆O₄ MW: 284,31 g/mol Siedepunkt: 188 °C (0.2 mmHg) Dichte: 1.137 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004779 CAS-Nummer: 15014-25-2 EINECS: 239-099-2 |