Benzylbutyrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: Butyric acid benzyl ester, Butanoic acid benzyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16125.0500 8.16125.0100
8.16125.0500EA 92.6 CHF
8.16125.0500 8.16125.0100
Benzylbutyrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzylbutyrat
Formel: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00027133
CAS-Nummer: 103-37-7
EINECS: 203-105-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) low
Molar Mass 178.23 g/mol
Boiling Point 235 - 242 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 11.97 hPa (109 °C)
Flash Point 107 °C
Density 1.01 g/cm3