Imiquimod ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI EUROPE
Gefahr
TCIAI0747-100MGEA 63 CHF
TCIAI0747-100MG TCIAI0747-1G
Imiquimod ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Imiquimod
Formel: C₁₄H₁₆N₄
MW: 240,31 g/mol
Melting Pt: 294°C
MDL Number: MFCD00866946
CAS-Nummer: 99011-02-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %