2',3'-O-Isopropylidenadenosin ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI EUROPE
TCIAI0702-25GEA 240 CHF
TCIAI0702-25G TCIAI0702-5G
2',3'-O-Isopropylidenadenosin ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
2',3'-O-Isopropylideneadenosine
Formel: C₁₃H₁₇N₅O₄
MW: 307,31 g/mol
MDL Number: MFCD00005756
CAS-Nummer: 362-75-4
EINECS: 206-650-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 225.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -100.0 to -110.0 deg (C=1, Dioxane)