Ethylisobutyrat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Methylpropionic acid ethyl ester
310515000 310510025
ACRO310515000EA 45.1 CHF
ACRO310515000 ACRO310510025
Ethylisobutyrat 99%
Ethylisobutyrat
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 112…113 °C
Melting Pt: –88 °C
Dichte: 0.86 g/cm³
Flash-Pt: 13 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009165
CAS-Nummer: 97-62-1
EINECS: 202-595-4
UN: 2385
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03847
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %