Ethyl-2-bromisobutyrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Ethyl α-bromoisobutyrate, Ethyl 2-bromo-2-methylpropionate, 2-Brom-2-methylpropionic acid ethyl ester
118130050 118135000
ACRO118130050EA 24.5 CHF
ACRO118130050 ACRO118135000
Ethyl-2-bromisobutyrat 98%
Ethyl-2-bromisobutyrat
Formel: C₆H₁₁BrO₂
Siedepunkt: 65 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.329 g/cm³
Flash-Pt: 60 °C
MDL Number: MFCD00000123
CAS-Nummer: 600-00-0
EINECS: 209-980-6
UN: 1993
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sodium (Na) 30.5 to 32.5 % (as Na2SO4)