Ethylendiamintetraessigsäuredianhydrid ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI EUROPE
Achtung
TCIAE0480-25GEA 189 CHF
TCIAE0480-25G TCIAE0480-100G TCIAE0480.25
Ethylendiamintetraessigsäuredianhydrid ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse)
Ethylenediaminetetraacetic dianhydride
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₆
MW: 256,21 g/mol
MDL Number: MFCD00074963
CAS-Nummer: 23911-25-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %