1,1,3,3-Tetraethoxypropan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Malonaldehyde Bis(diethyl Acetal)
156730050 156731000 156735000
ACRO156730050EA 21.2 CHF
ACRO156730050 ACRO156731000 ACRO156735000
1,1,3,3-Tetraethoxypropan 97%
1,1,3,3-Tetraethoxypropane
Formel: C₁₁H₂₄O₄
MW: 220,31 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –90 °C
Dichte: 0.91 g/cm³
Flash-Pt: 88 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009240
CAS-Nummer: 122-31-6
EINECS: 204-533-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.2 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)