Diethylentriamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,2'-Iminodi(ethylamine), DIEN, Diethylenetriamine
A11033.0F A11033.AE A11033.AP
A11033.0FEA 241 CHF
A11033.0F A11033.AE A11033.AP
Diethylentriamin 99%
Diethylentriamin
Purity: 99% CAS No.: 111-40-0 Molecular Formula: C4H13N3 Formula Weight: 103.17 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4830 Odour: Ammonia-like Melting Point: -40° Boiling Point: 200-204° Beilstein Reference: 605314 UN No.: 2079 MDL No.: MFCD00008171
Formel: C₄H₁₃N₃
Siedepunkt: 200…204 °C
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 0.952
Flash-Pt: 94 °C (201 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008171
CAS-Nummer: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
UN: 2079
ADR: 8,II