Diethylentriamin 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,2'-Iminodi(ethylamine), DIEN, Diethylenetriamine
114310010 114310025 114312500 114310100
ACRO114310010EA 82.3 CHF
ACRO114310010 ACRO114310025 ACRO114312500 ACRO114310100
Diethylentriamin 98+%
Diethylentriamin
Formel: C₄H₁₃N₃
Siedepunkt: 206 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 0.96 g/cm³
Flash-Pt: 96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008171
CAS-Nummer: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
UN: 2079
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤30 APHA