2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure 99+% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: BES, 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonic acid, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid
172580250 172581000 172585000
ACRO172580250EA 37.9 CHF
ACRO172580250 ACRO172581000 ACRO172585000
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure 99+% für die Biochemie
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure
Formel: C₆H₁₅NO₅S
Siedepunkt: 405 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 152…154 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007533
CAS-Nummer: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (100°C, 2 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.080
Titration with CHA ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm